Drukuj
3,4,5-Trifluorobenzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7283T-25G PC7283T-100G
APOSPC7283T-25GEA 124 PLN
APOSPC7283T-25G APOSPC7283T-100G
3,4,5-Trifluorobenzonitrile 97%
3,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂F₃N
Temp. Wrzenia: 72…73 °C/10mmHg
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074948
Numer CAS: 134227-45-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III