Drukuj
2,4,6-Trifluorobenzonitryl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7283R-100G PC7283R-25G PC7283R-5G
APOSPC7283R-100GEA 772 PLN
APOSPC7283R-100G APOSPC7283R-25G APOSPC7283R-5G
2,4,6-Trifluorobenzonitryl 98%
2,4,6-Trifluorobenzonitryl
Formuła: C₇H₂F₃N
Temp. Wrzenia: 179 °C
Temp. topnienia: 55…63 °C
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042399
Numer CAS: 96606-37-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III