Drukuj
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7283M-100G PC7283M-25G PC7283M-5G PC7283M-500G
APOSPC7283M-100GEA 911 PLN
APOSPC7283M-100G APOSPC7283M-25G APOSPC7283M-5G APOSPC7283M-500G
2,4,5-Trifluorobenzonitrile 99%
2,4,5-Trifluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂F₃N
Temp. Wrzenia: 168…170 °C
Gęstość: 1,373 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013289
Numer CAS: 98349-22-5
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III