Drukuj
2,3,6-Trifluorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7283F-25G PC7283F-5G PC7283F-1G
APOSPC7283F-25GEA 1650 PLN
APOSPC7283F-25G APOSPC7283F-5G APOSPC7283F-1G
2,3,6-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,6-Trifluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂F₃N
Temp. Wrzenia: 179 °C
Gęstość: 1,359 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012287
Numer CAS: 136514-17-5
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III