Drukuj
2,3,4-Trifluorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7283D-100G PC7283D-25G PC7283D-5G
APOSPC7283D-100GEA 342 PLN
APOSPC7283D-100G APOSPC7283D-25G APOSPC7283D-5G
2,3,4-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,4-Trifluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂F₃N
Temp. Wrzenia: 116…118 °C/100mmHg
Gęstość: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013288
Numer CAS: 143879-80-5
Jednostka: 3276
ADR: 6.1,III