Drukuj
2,4,6-Trifluorobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7282-25G PC7282-100G PC7282-250G PC7282-500G
APOSPC7282-25GEA 298 PLN
APOSPC7282-25G APOSPC7282-100G APOSPC7282-250G APOSPC7282-500G
2,4,6-Trifluorobenzoic acid 97%
2,4,6-Trifluorobenzoic acid
Formuła: C₇H₃F₃O₂
Temp. topnienia: 143…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042398
Numer CAS: 28314-80-9