Drukuj
Kwas 2,3,6-triflurobenzoesowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7281N-100G PC7281N-25G PC7281N-5G
APOSPC7281N-100GEA 1510 PLN
APOSPC7281N-100G APOSPC7281N-25G APOSPC7281N-5G
Kwas 2,3,6-triflurobenzoesowy 98%
Kwas 2,3,6-triflurobenzoesowy
Formuła: C₇H₃F₃O₂
Temp. topnienia: 130…131 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002409
Numer CAS: 2358-29-4