Drukuj
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7281-25G PC7281-5G PC7281-10G
APOSPC7281-25GEA 298 PLN
APOSPC7281-25G APOSPC7281-5G APOSPC7281-10G
2,3,4-Trifluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Trifluorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₂ClF₃O₂S
Temp. Wrzenia: 234…246 °C
Gęstość: 1,64 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 107 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00102573
Numer CAS: 175278-08-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II