Drukuj
1,3,5-Trifluorobenzen 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7280-100G PC7280-25G PC7280-5G
APOSPC7280-100GEA 650 PLN
APOSPC7280-100G APOSPC7280-25G APOSPC7280-5G
1,3,5-Trifluorobenzen 98%
1,3,5-Trifluorobenzen
Formuła: C₆H₃F₃
Temp. Wrzenia: 76 °C
Gęstość: 1,277 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000333
Numer CAS: 372-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 206-751-2
Jednostka: 2387
ADR: 3,II