Drukuj
4-Bromo-2,3-difluoroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzene
PC7278-5G PC7278-100G PC7278-25G
APOSPC7278-5GEA 189 PLN
APOSPC7278-5G APOSPC7278-100G APOSPC7278-25G
4-Bromo-2,3-difluoroanisole 98%
4-Bromo-2,3-difluoroanisole
Formuła: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368017
Numer CAS: 406482-22-2