Drukuj
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC7272-1G PC7272-5G
APOSPC7272-1GEA 437 PLN
APOSPC7272-1G APOSPC7272-5G
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid
Formuła: C₈H₉BF₂O₃
Temp. topnienia: 76…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07369735
Numer CAS: 849062-00-6