Drukuj
3,4,5-Trifluorobenzaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7265R-100G PC7265R-25G PC7265R-500G
APOSPC7265R-100GEA 479 PLN
APOSPC7265R-100G APOSPC7265R-25G APOSPC7265R-500G
3,4,5-Trifluorobenzaldehyd 98%
3,4,5-Trifluorobenzaldehyd
Formuła: C₇H₃F₃O
Temp. Wrzenia: 174 °C
Temp. topnienia: 24…26 °C
Gęstość: 1,42 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083523
Numer CAS: 132123-54-7