Drukuj
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7265M-25G PC7265M-5G
APOSPC7265M-25GEA 537 PLN
APOSPC7265M-25G APOSPC7265M-5G
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde 98%
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃F₃O
Temp. Wrzenia: 165 °C
Temp. topnienia: 63…68 °C
Gęstość: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061197
Numer CAS: 58551-83-0