Drukuj
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7265G-25G PC7265G-5G
APOSPC7265G-25GEA 656 PLN
APOSPC7265G-25G APOSPC7265G-5G
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde 97%
2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃F₃O
Temp. Wrzenia: 159 °C
Gęstość: 1,425 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061195
Numer CAS: 104451-70-9