Drukuj
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7265D-100G PC7265D-25G PC7265D-5G
APOSPC7265D-100GEA 1030 PLN
APOSPC7265D-100G APOSPC7265D-25G APOSPC7265D-5G
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde 97%
2,3,4-Trifluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃F₃O
Temp. Wrzenia: 77…79 °C/20mmHg
Gęstość: 1,404 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061230
Numer CAS: 161793-17-5
Jednostka: 1989
ADR: 3,III