Drukuj
2-Bromo-6-fluoronaphthalene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7265-1G PC7265-5G
APOSPC7265-1GEA 276 PLN
APOSPC7265-1G APOSPC7265-5G
2-Bromo-6-fluoronaphthalene
2-Bromo-6-fluoronaphthalene
Formuła: C₁₀H₆BrF
MW: 225.0600 g/mol
Temp. topnienia: 66…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09763683
Numer CAS: 324-41-4