Drukuj
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7264-1G PC7264-500MG
APOSPC7264-1GEA 1930 PLN
APOSPC7264-1G APOSPC7264-500MG
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₆H₂Cl₂F₃N
Temp. Wrzenia: 76 °C
Gęstość: 1,542 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09749663
Numer CAS: 89719-92-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III