Drukuj
4-Bromo-2-fluoropirydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7262-1G PC7262-25G PC7262-5G PC7262-100G
APOSPC7262-1GEA 0 PLN
APOSPC7262-1G APOSPC7262-25G APOSPC7262-5G APOSPC7262-100G
4-Bromo-2-fluoropirydyna
4-Bromo-2-fluoropirydyna
Formuła: C₅H₃BrFN
Temp. Wrzenia: 65 °C/5mmHg
Gęstość: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112504
Numer CAS: 128071-98-7