Drukuj
2,4,6-Trifluoroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7260-10G PC7260-250G PC7260-50G
APOSPC7260-10GEA 218 PLN
APOSPC7260-10G APOSPC7260-250G APOSPC7260-50G
2,4,6-Trifluoroaniline 98%
2,4,6-Trifluoroaniline
Formuła: C₆H₄F₃N
Temp. Wrzenia: 57 °C/22mmHg
Temp. topnienia: 33…37 °C
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007650
Numer CAS: 363-81-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-660-8
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III