Drukuj
2,4,5-Trifluoroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7259-100G PC7259-25G PC7259-5G
APOSPC7259-100GEA 313 PLN
APOSPC7259-100G APOSPC7259-25G APOSPC7259-5G
2,4,5-Trifluoroaniline 98%
2,4,5-Trifluoroaniline
Formuła: C₆H₄F₃N
Temp. topnienia: 59…63 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007649
Numer CAS: 367-34-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-692-2