Drukuj
2,3,4-Trifluoroaniline 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7258-100G PC7258-250G PC7258-25G PC7258-500G
APOSPC7258-100GEA 124 PLN
APOSPC7258-100G APOSPC7258-250G APOSPC7258-25G APOSPC7258-500G
2,3,4-Trifluoroaniline 99%
2,3,4-Trifluoroaniline
Formuła: C₆H₄F₃N
MW: 147.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 90…92 °C/48mmHg
Gęstość: 1.393 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011737
Numer CAS: 3862-73-5
Numer WE (dawny EINECS): 407-170-9
Jednostka: 3082
ADR: 9+EHS III