Drukuj
4-(Trifluoroacetylo)toluen 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,2-Trifluoro-1-(p-tolyl)ethanone, 4-(Trifluoroacetyl)toluene, 2,2,2-Trifluoro-1-(4-methylphenyl)ethan-1-one
PC7250-1G PC7250-25G PC7250-5G
APOSPC7250-1GEA 110 PLN
APOSPC7250-1G APOSPC7250-25G APOSPC7250-5G
4-(Trifluoroacetylo)toluen 96%
4-(Trifluoroacetylo)toluen
Formuła: C₉H₇F₃O
MW: 188.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 179…180 °C
Temp. topnienia: 44289 °C
Gęstość: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052338
Numer CAS: 394-59-2