Drukuj
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7249-1G PC7249-25G PC7249-5G
APOSPC7249-1GEA 110 PLN
APOSPC7249-1G APOSPC7249-25G APOSPC7249-5G
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate
Formuła: C₈H₆FNO₄
Temp. topnienia: 53…54 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08444027
Numer CAS: 185629-31-6