Drukuj
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (4-Bromo-1-fluoronaphthalen-2-yl)boronic acid
PC7247-1G PC7247-5G
APOSPC7247-1GEA 737 PLN
APOSPC7247-1G APOSPC7247-5G
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid
Formuła: C₁₀H₇BBrFO₂
MW: 268.8748 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09027236
Numer CAS: 913836-09-6