Drukuj
1-(Trifluoroacetyl)imidazole 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,2-Trifluoro-1-(1H-imidazol-1-yl)ethanone
PC7240-25G PC7240-5G
APOSPC7240-25GEA 508 PLN
APOSPC7240-25G APOSPC7240-5G
1-(Trifluoroacetyl)imidazole 95%
1-(Trifluoroacetyl)imidazole
Derivatising agent. Useful for trifluoroacetylation ofalcohols and amines for electron-capture GC analysis.
Formuła: C₅H₃F₃N₂O
Temp. Wrzenia: 137…138 °C
Gęstość: 1,441 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 45 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00014501
Numer CAS: 1546-79-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-282-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III