Drukuj
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Fluoroquinolonic acid, 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
PC7236-100G PC7236-250G PC7236-25G
APOSPC7236-100GEA 139 PLN
APOSPC7236-100G APOSPC7236-250G APOSPC7236-25G
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Formuła: C₁₃H₉ClFNO₃
Temp. topnienia: 242…245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00792458
Numer CAS: 86393-33-1
Numer WE (dawny EINECS): 405-050-0