Drukuj
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4'-Fluoro-2-(methylsulphonyl)acetophenone
PC7223-10G PC7223-1G PC7223-5G
APOSPC7223-10GEA 2660 PLN
APOSPC7223-10G APOSPC7223-1G APOSPC7223-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formuła: C₉H₉FO₃S
MW: 216.23 g/mol
Temp. topnienia: 111…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00202594
Numer CAS: 82652-17-3