Drukuj
1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1,7-dihydro-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Dostawca: Apollo Scientific
PC7219-10G PC7219-1G PC7219-5G
APOSPC7219-10GEA 6730 PLN
APOSPC7219-10G APOSPC7219-1G APOSPC7219-5G
1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1,7-dihydro-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1,7-dihydro-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Formuła: C₉H₈F₃N₃O
Temp. topnienia: 235…237 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06195730
Numer CAS: 94835-66-2