Drukuj
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Difluoronitrobenzene
PC7218-100G PC7218-25G PC7218-5G
APOSPC7218-100GEA 975 PLN
APOSPC7218-100G APOSPC7218-25G APOSPC7218-5G
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Formuła: C₆H₃F₂NO₂
Temp. Wrzenia: 91…92 °C/11mmHg
Gęstość: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00192035
Numer CAS: 19064-24-5
Numer WE (dawny EINECS): 242-793-8