Drukuj
1,1,1-Trifluoroacetyloaceton 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
PC7210-100G PC7210-5G
APOSPC7210-100GEA 472 PLN
APOSPC7210-100G APOSPC7210-5G
1,1,1-Trifluoroacetyloaceton 98%
1,1,1-Trifluoroacetyloaceton
Formuła: C₅H₅F₃O₂
MW: 154.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 107 °C
Gęstość: 1.27 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000427
Numer CAS: 367-57-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-698-5
Jednostka: 1224
ADR: 3 III