Drukuj
2',4',5'-Trifluoroacetophenone 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 2,4,5-Trifluoroacetophenone
PC7202J-100G PC7202J-25G PC7202J-5G
APOSPC7202J-100GEA 1480 PLN
APOSPC7202J-100G APOSPC7202J-25G APOSPC7202J-5G
2',4',5'-Trifluoroacetophenone 99%
2',4',5'-Trifluoroacetophenone
Formuła: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 99…101 °C/20mmHg
Temp. topnienia: –7 °C
Gęstość: 1.331 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061193
Numer CAS: 129322-83-4