Drukuj
2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-5-hydroxybenzonitrile
PC7202-1G PC7202-5G
APOSPC7202-1GEA 153 PLN
APOSPC7202-1G APOSPC7202-5G
2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile 98%
2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile
Formuła: C₇H₄FNO
Temp. topnienia: 98…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11846514
Numer CAS: 104798-53-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III