Drukuj
α,α,α-Trifluoroacetofenon 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
PC7200-100G PC7200-25G PC7200-5G
APOSPC7200-100GEA 609 PLN
APOSPC7200-100G APOSPC7200-25G APOSPC7200-5G
α,α,α-Trifluoroacetofenon 99%
α,α,α-Trifluoroacetofenon
Formuła: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 165…166 °C
Temp. topnienia: -40
Gęstość: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000420
Numer CAS: 434-45-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-103-1
Jednostka: 1224
ADR: 3 III