Drukuj
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7184-1G PC7184-250MG
APOSPC7184-1GEA 1530 PLN
APOSPC7184-1G APOSPC7184-250MG
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid 97%
2,4-Difluoro-5-nitrophenylboronic acid
Formuła: C₆H₄BF₂NO₄
Temp. topnienia: 225…227 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03095253
Numer CAS: 325786-11-6