Drukuj
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7181-1G PC7181-5G PC7181-10G
APOSPC7181-1GEA 110 PLN
APOSPC7181-1G APOSPC7181-5G APOSPC7181-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₅BF₄O₂
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784336
Numer CAS: 157834-21-4