Drukuj
1,1,1-Trifluoroaceton 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7180-100G PC7180-25G PC7180-500G PC7180-250G PC7180-1KG
APOSPC7180-100GEA 1860 PLN
APOSPC7180-100G APOSPC7180-25G APOSPC7180-500G APOSPC7180-250G APOSPC7180-1KG
1,1,1-Trifluoroaceton 98%
1,1,1-Trifluoroaceton
Formuła: C₃H₃F₃O
MW: 112.05 g/mol
Temp. Wrzenia: 21…24 °C
Temp. topnienia: < –78 °C
Gęstość: 1.252 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: –30 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000423
Numer CAS: 421-50-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-005-9
Jednostka: 1993
ADR: 3 I