Drukuj
bezwodnik trifluorooctowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trifluoracetic anhydride, TFAA
PC7170-500G PC7170-1KG PC7170-5KG
APOSPC7170-500GEA 290 PLN
APOSPC7170-500G APOSPC7170-1KG APOSPC7170-5KG
bezwodnik trifluorooctowy 99%
bezwodnik trifluorooctowy
Useful trifluoroacetylating agent for the protectionof alcohols & amines.
Formuła: C₄F₆O₃
MW: 210.03 g/mol
Temp. Wrzenia: 39…40 °C
Temp. topnienia: -65
Gęstość: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000416
Numer CAS: 407-25-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-982-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 I