Drukuj
5-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7168-5G PC7168-25G
APOSPC7168-5GEA 0 PLN
APOSPC7168-5G APOSPC7168-25G
5-Amino-3-fluorobenzonitrile 97%
5-Amino-3-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₅FN₂
Temp. topnienia: 105…107 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05864357
Numer CAS: 210992-28-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III