Drukuj
4-Fluorophenethyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7166-25G PC7166-5G PC7166-10G
APOSPC7166-25GEA 451 PLN
APOSPC7166-25G APOSPC7166-5G APOSPC7166-10G
4-Fluorophenethyl bromide 97%
4-Fluorophenethyl bromide
Formuła: C₈H₈BrF
Temp. Wrzenia: 100…104 °C/15mmHg
Gęstość: 1,4498 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03844794
Numer CAS: 332-42-3