Drukuj
Kwas trifluorooctowy 99,9%, Biochemical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7161A-1L PC7161A-500ML
APOSPC7161A-1LEA 766 PLN
APOSPC7161A-1L APOSPC7161A-500ML
Kwas trifluorooctowy 99,9%, Biochemical Grade
Kwas trifluoroctowy
Plastic coated bottle with tamper evident cap
Formuła: C₂HF₃O₂
Temp. Wrzenia: 72,4 °C
Gęstość: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004169
Numer CAS: 76-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-929-3
Jednostka: 2699
ADR: 8,I