Drukuj
Kwas trifluorooctowy 99,5%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7160-1KG PC7160-250G
APOSPC7160-1KGEA 348 PLN
APOSPC7160-1KG APOSPC7160-250G
Kwas trifluorooctowy 99,5%
Kwas trifluoroctowy
Strong organic acid widely used to cleave N-BOC & t-butyl ester groups in peptide synthesis.
Formuła: C₂HF₃O₂
Temp. Wrzenia: 72…74 °C
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004169
Numer CAS: 76-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-929-3
Jednostka: 2699
ADR: 8,I