Drukuj
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl Chloride
PC7153-1G PC7153-25G PC7153-5G
APOSPC7153-1GEA 290 PLN
APOSPC7153-1G APOSPC7153-25G APOSPC7153-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride 99%
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃ClFNO₄S
Temp. Wrzenia: 124…126 °C/0,3mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06342770
Numer CAS: 6668-56-0
Jednostka: 1760
ADR: 8,III