Drukuj
Trifluoroacetamide 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,2-Trifluoroacetamide
PC7150-100G PC7150-500G PC7150-1KG
APOSPC7150-100GEA 110 PLN
APOSPC7150-100G APOSPC7150-500G APOSPC7150-1KG
Trifluoroacetamide 98+%
Trifluoroacetamide
Formuła: C₂H₂F₃NO
Temp. Wrzenia: 162…164 °C
Temp. topnienia: 65…75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008008
Numer CAS: 354-38-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-559-9