Drukuj
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC7146-1G PC7146-5G
APOSPC7146-1GEA 437 PLN
APOSPC7146-1G APOSPC7146-5G
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide 98%
2-Bromo-N-(2,4-difluorophenyl)benzamide
Formuła: C₁₃H₈BrF₂NO
Temp. topnienia: 110…113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00751577
Numer CAS: 314025-94-0