Drukuj
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine, 5-Bromo-2-fluoro-6-picoline
PC7144-1G PC7144-5G PC7144-25G
APOSPC7144-1GEA 110 PLN
APOSPC7144-1G APOSPC7144-5G APOSPC7144-25G
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine 98%
3-Bromo-6-fluoro-2-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03095092
Numer CAS: 375368-83-5