Drukuj
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7143-100G PC7143-25G PC7143-5G
APOSPC7143-100GEA 946 PLN
APOSPC7143-100G APOSPC7143-25G APOSPC7143-5G
2-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
2-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formuła: C₄H₂ClFN₂
Temp. Wrzenia: 149…162 °C
Gęstość: 1,073 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03788197
Numer CAS: 62802-42-0
Jednostka: 3267
ADR: 8,III