Drukuj
1-Metoksy-2,2,2-trifluoroetanol, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Trifluoroacetaldehyde methyl hemiacetal
PC7140-100G PC7140-25G
APOSPC7140-100GEA 766 PLN
APOSPC7140-100G APOSPC7140-25G
1-Metoksy-2,2,2-trifluoroetanol, Technical Grade
1-Metoksy-2,2,2-trifluoroetanol
A stable source of trifluoroacetaldehyde. Add the product dropwise to PPA @150-180C - distill off & react at once.
Formuła: C₃H₅F₃O₂
Temp. Wrzenia: 96 °C
Gęstość: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013572
Numer CAS: 431-46-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-072-4
Jednostka: 3271
ADR: 3,III