Drukuj
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 4-(Benzyloxy)-2-fluoro-1-nitrobenzene
PC7128-1G PC7128-5G
APOSPC7128-1GEA 986 PLN
APOSPC7128-1G APOSPC7128-5G
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene 98%
4-Benzyloxy-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formuła: C₁₃H₁₀FNO₃
Temp. topnienia: 85…89 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD04115634
Numer CAS: 221040-07-9