Drukuj
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-4-methylthiophenylboronic acid, (2-Fluoro-4-(methylthio)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)benzeneboronic acid
PC7124-250MG PC7124-500MG
APOSPC7124-250MGEA 435 PLN
APOSPC7124-250MG APOSPC7124-500MG
4-Borono-3-fluorothioanisole 98%
4-Borono-3-fluorothioanisole
Formuła: C₇H₈BFO₂S
Temp. topnienia: 122…123 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09027247
Numer CAS: 957060-84-3