Drukuj
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Boc-Phe(3,5-DiF)-OH
PC7119-1G PC7119-250MG PC7119-5G
APOSPC7119-1GEA 189 PLN
APOSPC7119-1G APOSPC7119-250MG APOSPC7119-5G
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine 99%
N-Boc-3,5-difluoro-L-phenylalanine
Formuła: C₁₄H₁₇F₂NO₄
Temp. topnienia: 115 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00797555
Numer CAS: 205445-52-9